Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-T Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPST211E
ENZOADIKAPST211EEA 425.7 EUR InStock
ENZOADIKAPST211E
Anti-T Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protein phosphorylation is a complex biochemical process that is regulated by protein kinases that catalyze the transfer of the gamma-P of ATP to a recipient protein that acts as a substrate. This post-translational modification is primarily directed onto serine, threonine, and tyrosine amino acid residues within a protein. Changes in the phosphorylation status of phosphoproteins can alter their biological function, and aberrations in signal transduction cascades have been linked to a number of diseases, including cancer, diabetes, heart disease, inflammation and neurological disorders.

Type: Primary
Antigen: T
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité