Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AcK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPTF120E
ENZOADIKAPTF120EEA 550 EUR InStock
ENZOADIKAPTF120E
Anti-AcK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acetylation and methylation of lysine are important post-translational modifications that regulate numerous protein-protein and protein-DNA interactions. Lysine acetylation and methylation involves the transfer of acetylCoA, or one or more methyl groups, to the e-amino group of lysine by modifying enzymes and cofactors. Histones and transcription factors are the primary targets of lysine acetylation and methylation, with either modification capable of inducing gene silencing or expression due to differential regulation of cofactors. For example, varying degrees of mono-, di-, and tri-methylation or acetylation of histone H3 at lysine residue 9 are known to demark distinct chromatin regions during various states of gene activation (methylation) or repression (acetylation).

Type: Primary
Antigen: AcK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité