Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Methyl-lysine Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPTF121E
ENZOADIKAPTF121EEA 574 EUR InStock
ENZOADIKAPTF121E
Anti-Methyl-lysine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acetylation and methylation of lysine are important post-translational modifications that regulate numerous protein-protein and protein-DNA interactions. Lysine acetylation and methylation involves the transfer of acetylCoA, or one or more methyl groups, to the e-amino group of lysine by modifying enzymes and cofactors. Histones and transcription factors are the primary targets of lysine acetylation and methylation, with either modification capable of inducing gene silencing or expression due to differential regulation of cofactors. For example, varying degrees of mono-, di-, and tri-methylation or acetylation of histone H3 at lysine residue 9 are known to demark distinct chromatin regions during various states of gene activation (methylation) or repression (acetylation).

Type: Primary
Antigen: Methyl-lysine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité