Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHPS-1/SIRP-1 alpha Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPTK140E
ENZOADIKAPTK140EEA 455.4 EUR InStock
ENZOADIKAPTK140E
Anti-SHPS-1/SIRP-1 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHPS-1 is a member of the gene family called the signal regulatory proteins of which there are at least fifteen members. SHPS-1 is a substrate of many activated tyrosine kinases such as Insulin receptor and EGFR, amongst others. SHPS-1 has regulatory effects on cellular responses induced by serum, growth factors, insulin, oncogenes, growth hormones and cell adhesion and plays a general role in different physiological and pathological processes.

Type: Primary
Antigen: SHPS-1/SIRP-1 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité