Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKASMA013E
ENZOADIKASMA013EEA 371 EUR InStock
ENZOADIKASMA013E
Anti-MAP3K3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MEKKs (Mitogen activated protein kinase kinase kinases) are serine-threonine kinases that act as the first tier of cellular MAP kinase pathways by activation of MAP/ERK kinases, or MEKs. Many enzymes with MEKK activity have been identified, including MEKK1-4, Raf, MLK3, TAK, and DLK. MEKKs generally display little similarity outside of their catalytic kinase domains. MEKK1-4 are nearly 50% identical within their catalytic domains, and are known to regulate Erk, Jnk, and p38 MAP kinase pathways. MEKK2 and MEKK3 bind MEK5 via conserved PB1 domains, leading to downstream activation of Erk5.

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, dog, Drosophila, guinea pig, hamster, monkey, pig, rabbit, sheep and Xenopus MEKK3.

Type: Primary
Antigen: MAP3K3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité