Brain (rat) tissue extract
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADILYTRB100F
ENZOADILYTRB100FEA 247.5 EUR InStock
ENZOADILYTRB100F
Brain (rat) tissue extract
Échantillons Échantillons conservés Preserved Animal Materials
  • Liquid
Information de livraison: SDS-PAGE sample buffer (pH: 6,8) containing 40 mM TRIS-HCl, 1% SDS, 50mM DTT, 7,5% glycerol and 0,003% bromophenol blue.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité