Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GST-P Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIMSA101E
ENZOADIMSA101EEA 387 EUR InStock
ENZOADIMSA101E
Anti-GST-P Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The GST superfamily of enzymes play an important role in detoxification of xenobiotics by catalyzing the conjugation of many hydrophobic and electrophilic compounds with reduced glutathione.

  • Dilution range: Immunohistochemistry (1:1,000 - 1:2,000), Western blot (1:1,000 - 1:2,000)
  • Detects a band of ~27kDa by western blot

Type: Primary
Antigen: GST-pi, Glutathione S-transferase P, GSTP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité