Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C9]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIMSA150E
ENZOADIMSA150EEA 469 EUR InStock
ENZOADIMSA150E
Anti-TXN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C9]
Anticorps
Thioredoxins act as antioxidants by reducing the proteins by cysteine thiol-disulfide exchange. Several plasmid expression vectors have been constructed that direct the synthesis of foreign polypeptides in E. coli as fusions with C-terminal Thioredoxin (TrxA) to offer soluble expression of normally insoluble or difficult to express proteins such as cytokines and growth factors.

  • Western blot (1 µg/ml, ECL)
  • Recognizes trx and trx-tag-f thioredoxin

Type: Primary
Antigen: TXN
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C9
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: E. coli

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité