Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glutamate decarboxylase 1, Glutamate decarboxylase 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9A6]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIMSA225E
ENZOADIMSA225EEA 455.4 EUR InStock
ENZOADIMSA225E
Anti-Glutamate decarboxylase 1, Glutamate decarboxylase 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9A6]
Anticorps
GAD, glutamic acid decarboxylase, is an integral membrane protein that catalyzes the formation of gamma-aminobutyric acid (GABA), which is an inhibitory neurotransmitter. The biological functions of GAD and GABA extend beyond regulation of neurotransmission to include effects on the immune system and modulation of cell proliferation, protein synthesis, and metabolism.

  • Dilution range: Immunohistochemistry (paraffin sections, 1 - 10 µg/ml), Western blot (1 µg/ml, ECL)
  • Detects bands of ~65kDa and ~67kDa (corresponding to GAD65 and GAD67, respectively) by western blot

Type: Primary
Antigen: Glutamate decarboxylase 1, Glutamate decarboxylase 2
Clonality: Monoclonal
Clone: 9A6
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité