Anti-BVR Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIOSA400E
ENZOADIOSA400EEA 517 EUR InStock
ENZOADIOSA400E
Anti-BVR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cleavage of heme b (Fe-protoporphyrin IX) at the a-methene carbon bridge to form the open tetrapyrrole, biliverdin IXa and carbon monoxide (CO) is catalyzed by heme oxygenase (HO) isozymes HO-1 and HO-2 (heme hydrogen-donor: oxygen oxidoreductase; EC 1.14.99.3). In mammalian species, biliverdin reductase (BVR; bilirubin: NAD(P)+ oxidoreductase; EC 1.3.1.24) converts the open tetrapyrrole to bilirubin. This pathway represents the only efficient way of making bilirubin and thereby deterring activation of oxygen by the heme molecule. HO-1 belongs to the heat shock protein family (Hsp32), whileMore Product Information
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µG ENZOADIOSA400E
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité