Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLAG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISAB4100100
ENZOADISAB4100100EA 311.3 EUR InStock
ENZOADISAB4100100
Anti-FLAG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FLAG-tag stands for an octapeptide with a sequence of DYKDDDDK. It is a polypeptide protein tag that can be added to a protein using recombinant DNA technology. It is widely used for affinity chromatography to purify recombinant proteins from variety of systems. It can also be used in the isolation of protein complexes with multiple subunits. A FLAG-tag can be used in many different assays that require recognition by an antibody. If there is no antibody against the studied protein, adding a FLAG-tag to this protein allows one to follow the protein with an antibody against the FLAG sequence, such as in ELISA, Western Blot, etc.

Type: Primary
Antigen: FLAG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité