Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E4]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISAB500E
ENZOADISAB500EEA 422 EUR InStock
ENZOADISAB500E
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1E4]
Anticorps
The green fluorescent protein (GFP) is derived from the jellyfish Aequorea victoria, that fluoresces green when exposed to blue light. GFP is a frequently used reporter for gene expression in recombinant DNA and cell transfection systems. Detects a band of ~27kDa by western blot.

  • Dilution range:
  • Immunocytochemistry (2 µg/ml)
  • Immunohistochemistry (10 µg/ml)
  • Immunoprecipitation (5 µg/ml)
  • Western Blot (1 µg/ml, ECL)

Type: Primary
Antigen: GFP
Clonality: Monoclonal
Clone: 1E4
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité