Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glutathione Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA542E
ENZOADISPA542EEA 445.5 EUR InStock
ENZOADISPA542E
Anti-Glutathione Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Glutathione, a major intracellular non-protein thiol, protects against free radical damage by providing reducing equivalents for several key antioxidant enzymes. In addition, glutathione acts as a scavenger of hydroxyl radicals and nascent oxygen. Elevated glutathione levels are associated with a reduced rate of illness, higher levels of self-rated health, lower cholesterol, lower body mass index, and lower blood pressure among the elderly. Glutathione provides a primary defense system for the removal of oxidants in the brain. Studies have revealed a correlation between low glutathione levels and damage to neurons that manufacture dopamine, suggesting a link to Parkinson's disease.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot

Species independent.

Type: Primary
Antigen: GLUTATHIONE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité