Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90B1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9G10]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA850D
ENZOADISPA850DEA 281.6 EUR InStock
ENZOADISPA850D
Anti-HSP90B1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9G10]
Anticorps
Grp94 (Glucose-regulated protein 94) is an abundant resident endoplasmic reticulum (ER) lumenal stress protein, which together with cytosolic Hsp90 belongs to the Hsp90 family of molecular chaperones. Grp94 expression is upregulated by stress conditions such as glucose starvation and heat shock, which promote protein misfolding or unfolding.

  • Dilution range: Immunoprecipitation (1:100), Western blot (1:1,000, ECL)
  • Detects a band of ~98kDa by Western blot

Type: Primary
Antigen: HSP90B1
Clonality: Monoclonal
Clone: 9G10
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Bovine, Chicken, Dog, Guinea pig, Hamster, Human, Monkey, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Xenopus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité