Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP65 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA882E
ENZOADISPA882EEA 409.2 EUR InStock
ENZOADISPA882E
Anti-HSP65 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Hsp65 is a member of the Hsp60 family of heat shock proteins isolated from Mycobacterium bovis BCG. Hsp65 from M. bovis is identical to that of M. tuberculosis, and similar to that of M. leprae, two highly pathogenic strains of mycobacterium. Hsp65 is the immunodominant antigen during mycobacterial infection and vaccination, and has been linked to the development of autoimmune adjuvant arthritis in rats.

  • For Western Blot, in vitro Assay

Recognizes bacteria and bovine HSP65.

Type: Primary
Antigen: HSP65
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité