Human Recombinant HSF1 (phosphorylated) (from E. coli), HIS Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPP902D
ENZOADISPP902DEA 385 EUR InStock
ENZOADISPP902D
Human Recombinant HSF1 (phosphorylated) (from E. coli), HIS Tag
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human phosphorylated HSF1 is fused at the N-terminus to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité