Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLG4 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIVAMPS001E
ENZOADIVAMPS001EEA 399.3 EUR InStock
ENZOADIVAMPS001E
Anti-DLG4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Postsynaptic density protein 95 kDa (PSD-95), also known as Synapse associated protein 90 kDa (SAP90), is a brain specific protein that is highly similar to the Drosophila dlg tumor suppressor protein. PSD-95 is a member of membrane associated proteins that are localized beneath the postsynaptic membrane of synapses in the CNS. PSD-95 interacts with NMDA receptor and Shaker-type K+ channels and contributes to their clustering and localization at the synaptic spines in hippocampal neurons and the pinceau terminal of cerebellar basket cells, respectively.

  • For Western Blot

Recognizes mouse, rat and bovine PSD-95. Detects a band of ~95kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: DLG4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité