Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-N-Ethylmaleimide-Sensitive Fusion Protein Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIVAMSV020D
ENZOADIVAMSV020DEA 283 EUR InStock
ENZOADIVAMSV020D
Anti-N-Ethylmaleimide-Sensitive Fusion Protein Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
N-ethylmaleimide-sensitive factor (NSF) is involved in a variety of membrane fusion events and plays a prominent role in synaptic vesicle fusion. In order to interact with target membranes, NSF requires another set of soluble proteins called Soluble NSF attachment proteins (SNAPs). Together with synaptotagmin and alpha-SNAP, NSF modulates the interaction of SNAP25, VAMP, and syntaxin in an ATP-dependent manner to form a 20S complex involved in synaptic vesicle docking and fusion.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, hamster, monkey, pig, rabbit and sheep NSF. Detects a band of ~76kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: N-ETHYLMALEIMIDE-SENSITIVE FUSION PROTEIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité