Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIVAPSV065E
ENZOADIVAPSV065EEA 449 EUR InStock
ENZOADIVAPSV065E
Anti-STX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Syntaxins are type II integral membrane proteins localized to membranes that regulate vesicle transport, protein maturation, and exocytosis. Syntaxin 1A resides in the nerve terminals of sensory neurons and nerve fibers reaching small blood vessels. Syntaxin 2 localizes to the apical plasma membrane and regulates epithelial-mesenchymal interactions. Syntaxin 6 is primarily localized to the trans-Golgi network, and partially co-localizes with AP-1 on clathrin-coated membranes. Syntaxin 13 is ubiquitously expressed and localizes to the tubular early and recycling endosomes, as well as endosomal vacuoles.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, Drosophila, hamster, monkey, pig, rabbit, sheep and Xenopus Syntaxin 2. Detects a band of ~35kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: STX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité