Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIVASSV061E
ENZOADIVASSV061EEA 371 EUR InStock
ENZOADIVASSV061E
Anti-SYN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synapsin I, II and III belong to a family of neuron-specific phosphoproteins which maintain a reserve pool of vesicles in the vicinity of the active zone by tethering synaptic vesicles to each other and to an Actin-based cytoskeleton meshwork. They have been shown to regulate neurotransmitter release in mature synapses and to accelerate development of the nervous system.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes mouse and rat synapsin II. Detects a band of ~74kDa (synapsin Iia) and ~54kDa (synapsin Iib) by Western blot.

Type: Primary
Antigen: SYN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité