N-Acétyl-L-cystéine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX105005G005
ENZOALX105005G005EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX105005G005
N-Acétyl-L-cystéine
N-Acetyl-L-cysteine
Attention: Research use only.
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b86bb97adeb950ce6dc9671ee56b57051517360c&vid=2fa749846c3aba6ec635029f5132794afb8a4a66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité