S-Trityl-L-cysteine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX105011M500
ENZOALX105011M500EA 66 EUR InStock
ENZOALX105011M500
S-Trityl-L-cysteine
S-Trityl-L-cysteine
Cell cycle blocker
Potent, cell permeable cysteine thioether displaying anti-mitotic and anti-tumor properties. Inhibits mitosis by blocking basal and microtubule-activated ATPase activities of the mitotic kinesin Eg5 (IC50=1µM and 140nm). Induces mitotic arrest in HeLa cells (IC50=700nM) and inhibits the growth of NCI tumor cell line panel (GI50=1.31µM).
Formule: C₂₂H₂₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD00002611
Numéro CAS: 2799-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e51fa61b2422bbf870b24765b794566f70c6e48c&vid=4ff9dd9c5b30016d7b103f685d1efba862c64651&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité