D-NMMA monoacetate ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX106002M025
ENZOALX106002M025EA 185.9 EUR InStock
ENZOALX106002M025
D-NMMA monoacetate ≥99%
D-NMMA monoacetate
NOS inhibitor
D-NMMA is inactive as an inhibitor of NOS and may be used to explore non-specific effects of L-NMMA.
Formule: C₇H₁₆N₄O₂·CH₃COOH
Numéro CAS: 137694-75-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=022dc0729418a4a2bec90a6ee90aa85caf5b2651&vid=d0045dd81b2b1db49b7165e2847d0cde54591c9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité