NG, NG-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX106006M025
ENZOALX106006M025EA 165 EUR InStock
ENZOALX106006M025
NG, NG-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride ≥97% (par CCM)
NG, NG-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
NOS inhibitor.
Endogenous nitric oxide synthase (NOS) inhibitor.
Hygroscopic and soluble in water (50 mg/ml).
Attention: Research use only.
Formule: C₈H₁₈N₄O₂·2HCl·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 220805-22-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4a77b1a87eb031727902beaa0ea8a744132396&vid=a8e6cd5b2aa0b40b8db5d01a8302fb1a28d94183&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité