NG,NG'-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX106008M025
ENZOALX106008M025EA 165 EUR InStock
ENZOALX106008M025
NG,NG'-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride ≥98% (par CCM)
NG,NG'-Dimethyl-L-arginine dihydrochloride
Does not inhibit nitric oxide synthesis, both in vitro and in vivo.
Does not inhibit nitric oxide synthesis, both in vitro and in vivo.
Hygroscopic and soluble in water (100 mg/ml).
Attention: Research use only.
Formule: C₈H₁₈N₄O₂·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 30344-00-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba32eeac735b87ed02674cc9c7541b111a9f2cfc&vid=44e827f17a886f00a6b7fb9057da05e2f485a4a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité