S-Methyl-L-thiocitrulline dihydrochloride ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX106012M010
ENZOALX106012M010EA 67.1 EUR InStock
ENZOALX106012M010
S-Methyl-L-thiocitrulline dihydrochloride ≥97%
S-Methyl-L-thiocitrulline dihydrochloride
NOS inhibitor
Inhibitor of neuronal nitric oxide synthase (nNOS; NOS I).
Numéro CAS: 209589-59-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b9ca4126eeafb3a5bd99da9c7674571740d8f3&vid=0c7409633a534f7a785c534d659dd07a04d27a53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité