L-Cyclosérine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX106037M100
ENZOALX106037M100EA 157.3 EUR InStock
ENZOALX106037M100
L-Cyclosérine
L-Cyclosérine
Formule: C₃H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00064324
Numéro CAS: 339-72-0
EINECS: 206-427-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fb63ba8ff47e091a657453a75d8254f3e90ad4c&vid=ae58586f1baeca4fc78bc74192fd2a4af2a0f052&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité