Apamin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX151013MC05
ENZOALX151013MC05EA 193.6 EUR InStock
ENZOALX151013MC05
Apamin
Protéines et Peptides
K+ channel blocker
Originally isolated from Apis mellifera. A small conductance Ca2+-activated K+ channel blocker.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité