Autocamtide-2-related inhibitory peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX151030MC05
ENZOALX151030MC05EA 159.5 EUR InStock
ENZOALX151030MC05
Autocamtide-2-related inhibitory peptide
Protéines et Peptides
Cell permeable CaM kinase II inhibitor
Corresponds to Prod. No. ALX-151-029 but this one is N-terminal myristoylated to increase cell permeability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité