Blocking peptide for Adiponectin receptor 1 pAb Blocking Peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX151045C100
ENZOALX151045C100EA 279.4 EUR InStock
ENZOALX151045C100
Blocking peptide for Adiponectin receptor 1 pAb Blocking Peptide
Protéines et Peptides
Synthetic peptide corresponding to aa 345-369 of human, mouse or rat adiponectin receptor 1 (AdipoR1).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité