Human EGF receptor (652-657)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX155023M001
ENZOALX155023M001EA 80.3 EUR InStock
ENZOALX155023M001
Human EGF receptor (652-657)
Protéines et Peptides
Specific PKC substrate
Specific substrate (aa 652-657 of mature EGF receptor, without signal peptide (aa 1-24)) for protein kinase C (PKC).
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mg ENZOALX155023M001
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité