Bovine native MARCKS protein (151-175) (from Brain)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX162004M001
ENZOALX162004M001EA 283 EUR InStock
ENZOALX162004M001
Bovine native MARCKS protein (151-175) (from Brain)
Protéines et Peptides
Excellent PKC substrate
Excellent substrate for protein kinase C (PKC) (Km = 20nM for purified rat brain PKC). The peptide consists of residues 151-175 of the myristoylated alanine-rich C-kinase substrate (MARCKS) protein phosphorylation site. Protein kinase C isotypes (including PKCε) phosphorylate serines 8, 12 and 19 of this peptide. It is a very weak substrate for cAMP- and cGMP-dependent protein kinase and CaM kinases I, II and III.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité