Phospholipase A2 activating peptide
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX165007MC01
ENZOALX165007MC01EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX165007MC01
Phospholipase A2 activating peptide
Protéines et Peptides
Peptide fragment from phospholipase A2 (PLA2) activating protein (PLAP) that activates phospholipase A2 in a dose-dependent manner (10-fold at 1 µg/ml).
  • Member of the beta-transducin (Gbeta) superfamily
The amino acid sequence bears considerable homology to melittin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité