Pam3Cys-Ser-(Lys)4 . trihydrochloride
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX165066M002
ENZOALX165066M002EA 447.7 EUR InStock
ENZOALX165066M002
Pam3Cys-Ser-(Lys)4 . trihydrochloride
Protéines et Peptides
Selective agonist of TLR1/TLR2 complex
Selective agonist of Toll-like receptor 1 (TLR1) complexed with TLR2. Cell permeable, water soluble synthetic cationic lipohexapeptide analog of the immunologically active N-terminal portion of bacterial lipoprotein that potently activates monocytes and macrophages. Activates/represses an array of at least 140 genes partly involved in signal transduction and regulation of the immune response.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c71211c9fe9f9ff0e54b335e84257e8122645de3&vid=1a5aab8b6ab95b0ad01c4d770027e44be0abaec2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité