Human MMP-1 proenzyme (from fibroblasts)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX200418C005
ENZOALX200418C005EA 295 EUR InStock
ENZOALX200418C005
Human MMP-1 proenzyme (from fibroblasts)
Protéines et Peptides
Isolated from human rheumatoid synovial fibroblasts. Requires activation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité