Human MMP8 proenzyme (from neutrophils)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX200421C005
ENZOALX200421C005EA 146 EUR InStock
ENZOALX200421C005
Human MMP8 proenzyme (from neutrophils)
Protéines et Peptides
MMP-8 is a glycoprotein containing complex N-linked oligosaccharides.
  • Hydrolyzes type I over type II, and III collagens
  • Activated MMP-8 is inhibited by TIMP-1 (Prod. No. ALX-200-426)
Isolated from stimulated human neutrophil granulocytes (buffy coat). Requires activation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité