Human native myelin basic protein (from Brain)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX200606M001
ENZOALX200606M001EA 695 EUR InStock
ENZOALX200606M001
Human native myelin basic protein (from Brain)
Protéines et Peptides
Purified from human brain by method of Määttä et al..
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité