Human Recombinant MMP3 (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201042C005
ENZOALX201042C005EA 309.1 EUR InStock
ENZOALX201042C005
Human Recombinant MMP3 (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
Highly purified recombinant enzyme containing the 22 kDa catalytic domain of MMP-3.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité