Human recombinant Arginase 1
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201081C020
ENZOALX201081C020EA 457 EUR InStock
ENZOALX201081C020
Human recombinant Arginase 1
Enzymes
Produced in E. coli. Full length human arginase I.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité