Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201089C500
ENZOALX201089C500EA 414 EUR InStock
ENZOALX201089C500
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Active form of SUMO-2
Produced in E. coli.
Active form of human SUMO-2 for conjugation to protein substrates.
New Product
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 µG ENZOALX201089C500
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité