Human recombinant PARP3 (from Insect cells (Sf9)), HIS Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201252C010
ENZOALX201252C010EA 444 EUR InStock
ENZOALX201252C010
Human recombinant PARP3 (from Insect cells (Sf9)), HIS Tag
Protéines et Peptides
Produced in Sf21 cells. Human full-length PARP-3 is fused to a His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité