Human recombinant Saposin C (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201262C050
ENZOALX201262C050EA 519.2 EUR InStock
ENZOALX201262C050
Human recombinant Saposin C (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human recombinant saposin C (aa 311-390) is fused at the C-terminus to a His-tag and at the N-terminus to a T-7-tag.
Glycoprotein with a variety of functions. Important for exchange of lipids from CD1 molecules to lysosomal antigens.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité