Human Recombinant Hepsin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2017501
ENZOALX2017501EA 503.8 EUR InStock
ENZOALX2017501
Human Recombinant Hepsin
Protéines et Peptides
Produced in Drosophila Schneider 2 (S2) cells. Recombinant human hepsin (aa 45-417) is fused at the C-terminus to a V5-His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité