Human recombinant DESC1
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2017511
ENZOALX2017511EA 516 EUR InStock
ENZOALX2017511
Human recombinant DESC1
Protéines et Peptides
Produced in Drosophila Schneider 2 (S2) cells. Recombinant human DESC1 (aa 44-423) is fused at the C-terminus to a V5-His-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité