Mouse recombinant follistatin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018140020
ENZOALX2018140020EA 339.9 EUR InStock
ENZOALX2018140020
Mouse recombinant follistatin
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Non-glycosylated protein, containing 289 amino acids.
  • Carrier-free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité