Human recombinant Angiopoietin-1
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018500020
ENZOALX2018500020EA 278.3 EUR InStock
ENZOALX2018500020
Human recombinant Angiopoietin-1
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Human Ang-1 (angiopoietin-1) is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 480 amino acids (20 to 498)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité