Human recombinant eNOS
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2018530010
ENZOALX2018530010EA 558.8 EUR InStock
ENZOALX2018530010
Human recombinant eNOS
Protéines et Peptides
Produced in Sf9 cells. Untagged human eNOS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité