Poly(ADP-ribose), standard
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX202043C001
ENZOALX202043C001EA 516 EUR InStock
ENZOALX202043C001
Poly(ADP-ribose), standard
Protéines et Peptides
Released from automodified PARP-1 by base treatment and purified by boronate affinity.
Informations de commande: Quantity: 1µg representing 1.8 nanomoles of 2-300 units of ADP-ribose.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité