Rabbit Native Metallothionein-1 (from Liver)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX202072M001
ENZOALX202072M001EA 420.2 EUR InStock
ENZOALX202072M001
Rabbit Native Metallothionein-1 (from Liver)
Protéines et Peptides
Isolated from rabbit liver. Mixture of MT isoforms. Contains mainly MT-1a and MT-2e and a minor portion of MT-2d.
Metallothionein-1 containing zinc and cadmium ions. Suitable for biochemical studies. For cell culture studies, please use Prod. No. ALX-202-070.
Informations de commande: Quantity: 1mg contains 0.75 mg of the protein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité