Mouse Recombinant ACRP30headless
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX203003C010
ENZOALX203003C010EA 398.2 EUR InStock
ENZOALX203003C010
Mouse Recombinant ACRP30headless
Protéines et Peptides
Produced in HEK 293 cells. The collagen domain of mouse ACRP30 (aa 18-111) is fused at the N-terminus to a linker peptide (8 aa) and a FLAG®-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité